Fontos dokumentumok
D175404
3,4-Dimethylphenol
98%
Szinonimák:
1,2-Dimethyl-4-hydroxybenzene, 3,4-Xylenol, 4-Hydroxy-o-xylene
Teszt
98%
form
crystals
bp
227 °C (lit.)
mp
65-68 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(O)cc1C
InChI
1S/C8H10O/c1-6-3-4-8(9)5-7(6)2/h3-5,9H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YCOXTKKNXUZSKD-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- It can react with ethyl cinnamates in trifluoroacetic acid to form the corresponding dihydrocoumarin derivatives.
- Bromination of 3,4-dimethylphenol using bromine can lead to 6-bromo-3,4-dimethylphenol.
- It can react with 1-fluoro-4-chloromethyl-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoro-borate) (Selectfluor® F-TEDA-BF4) to form 4-fluoro-3,4-dimethylcyclohexa-2,5-dienone.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?