Fontos dokumentumok
347833
Dibenzothiophene
≥99%
Szinonimák:
DBT, Diphenylene sulfide
Teszt
≥99%
form
crystalline (powder)
szín
white
bp
332-333 °C (lit.)
mp
97-100 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc2c(c1)sc3ccccc23
InChI
1S/C12H8S/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IYYZUPMFVPLQIF-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
338.0 °F
Lobbanási pont (C)
170 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?