Fontos dokumentumok
D174009
2,3-Dimethylphenol
98%
Szinonimák:
3-Hydroxyl-o-xylene, vic.-o-Xylenol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.23 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
98%
form
crystals
bp
217 °C (lit.)
mp
70-73 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(O)c1C
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5,9H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWBBPBRQALCEIZ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Removal of phenolic compounds from aqueous solutions using poly (styrene-co-divinylbenzene) functionalized with aminophosphonic acid: This research explores the effectiveness of specific polymer adsorbents in removing 2,3-dimethylphenol from water (CM Davidescu et al., 2014).
- Adsorption of phenol or phenol derivatives onto styrene-1%(15%) divinylbenzene polymeric adsorbents functionalized with aminopropyl (benzyl) phosphonic: Focuses on the removal of 2,3-dimethylphenol from aqueous solutions, highlighting the efficiency of newly developed adsorbents (R Ardelean et al., 2016).
- Carpe diene! Europium-catalyzed and rearrangements of aryl-pentadienyl ethers: Describes a study where 2,3-dimethylphenol was used to test the catalytic properties of Europium in organic reactions (M Kaiser et al., 2023).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
203.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
95 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?