Fontos dokumentumok
8.03772
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylphenol
for synthesis
Szinonimák:
2,6-Dimethylphenol, 2,6-DMP
About This Item
Lineáris képlet:
2,6-(CH3)2C6H3OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
209-400-1
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
≥98.0% (GC)
gőznyomás
0.2 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
555 °C
hatékonyság
296 mg/kg LD50, oral (Rat)
1000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.4 % (v/v)
pH
6-7 (20 °C, 8 g/L in H2O)
bp
203 °C
mp
42-46 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 73 °C
sűrűség
1.03 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Oc1c(cccc1C)C
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2,6-Dimethylphenol for synthesis. CAS 576-26-1, chemical formula 2,6-(CH₃)₂C₆H₃OH.
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 42 °C
Melting range (upper value): ≤ 46 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
186.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
86 °C - closed cup