Merck
T79006
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylphenol
97%
Szinonimák:
Mesitol
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3C6H2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.19
Beilstein:
1859675
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
bp
220 °C (lit.)
mp
70-72 °C (lit.)
71-74 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)c(O)c(C)c1
InChI
1S/C9H12O/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5,10H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BPRYUXCVCCNUFE-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system, Stomach
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2
Zhicheng Zhou et al.
Environmental science & technology, 52(18), 10391-10399 (2018-08-23)
Dissolved black carbon (DBC) is an important component of the dissolved organic matter (DOM) pool. Nonetheless, little is known about its role in the photochemical processes of organic contaminants. This study investigated the effect of DBC on the phototransformation of
Cynthia D Selassie et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(23), 7234-7242 (2005-11-11)
In this comprehensive study on the caspase-mediated apoptosis-inducing effect of 51 substituted phenols in a murine leukemia cell line (L1210), we determined the concentrations needed to induce caspase activity by 50% (I50) and utilized these data to develop the following