Fontos dokumentumok
D146005
2,6-Dimethylaniline
99%
Szinonimák:
2,6-Xylidine, 2-Amino-1,3-dimethylbenzene, 2-Amino-m-xylene
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.560 (lit.)
bp
214 °C/739 mmHg (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
sűrűség
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(C)c1N
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UFFBMTHBGFGIHF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- 1-Naphthaldehyde to form an intermediate, bis(4-amino-3,5-dimethylphenyl)naphthylmethane (BADN) to further form bis(4-maleimido-3,5-dimethylphenyl)naphthylmethane (BMDN) by reacting with maleic anhydride, acetic anhydride and sodium acetate.
- n-Butyllithium to form lithium 2,6-dimethylanilide, which can be utilized to form various RhII anilide complexes.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?