Fontos dokumentumok
8.02641
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-methylaniline
for synthesis
Szinonimák:
5-Chloro-2-methylaniline, 4-Chloro-2-toluidine, 5-Chloro-o-toluidine, 2-Amino-4-chlorotoluene
About This Item
Lineáris képlet:
5-(Cl)-2-(CH3)C6H3NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
141.60
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
202-452-6
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.45 hPa ( 50 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
>540 °C
hatékonyság
464 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
237 °C/1013 hPa
mp
22 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 160 °C
sűrűség
1.17 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WRZOMWDJOLIVQP-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 24 °C
Melting range (upper value): ≤ 28 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
320.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
160 °C - closed cup