Fontos dokumentumok
240915
2,4-Dimethylaniline
≥99%
Szinonimák:
1-Amino-2,4-dimethylbenzene, 2,4-Xylidine, 4-Amino-m-xylene
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.2 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.16 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
860 °F
robbanási határérték
7 %
törésmutató
n20/D 1.558 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
mp
−14.3 °C (lit.)
sűrűség
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(N)c(C)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CZZZABOKJQXEBO-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
208.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
98 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)