Fontos dokumentumok
149381
2,6-Diethylaniline
98%
Szinonimák:
2-Amino-1,3-diethylbenzene
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.02 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.545 (lit.)
bp
243 °C (lit.)
sűrűség
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCc1cccc(CC)c1N
InChI
1S/C10H15N/c1-3-8-6-5-7-9(4-2)10(8)11/h5-7H,3-4,11H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FOYHNROGBXVLLX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
239.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
115 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?