Fontos dokumentumok
515124
N,N-Dimethylaniline
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
N,N-Dimethylaniline, N,N-Dimethylphenylamine, DMA, Dimethylaniline, Dimethylphenylamine
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.557 (lit.)
pH
7.4 (20 °C, 1.2 g/L)
bp
193-194 °C (lit.)
mp
1.5-2.5 °C (lit.)
sűrűség
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
microbiology
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CN(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JLTDJTHDQAWBAV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
167.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
75 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?