Merck
900689
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-d6 aniline
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Szinonimák:
2,6-Di(methyl-d3) aniline, 2,6-Di(methyl-d3) benzenamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8D6H5N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
127.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Teszt
≥98% (CP)
form
liquid
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
NC1=C(C([2H])([2H])[2H])C=CC=C1C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3/i1D3,2D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UFFBMTHBGFGIHF-WFGJKAKNSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Warning
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)