Merck
194921
Sigma-Aldrich
N-(2,6-Dimethylphenyl)chloroacetamide
99%
Szinonimák:
1-Chloroacetylamino-2,6-dimethylbenzene, 2-Chloro-2′,6′-acetoxylidide, 2-Chloro-2′,6′-dimethylacetanilide, 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-chloroacetamide, N-(2,6-Xylyl)chloroacetamide, N-Chloroacetyl-2,6-dimethylaniline, Chloroacetamido-2,6-xylidine
About This Item
Lineáris képlet:
ClCH2CONHC6H3(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
197.66
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
mp
150-151 °C (lit.)
funkcionális csoport
amide
chloro
SMILES string
Cc1cccc(C)c1NC(=O)CCl
InChI
1S/C10H12ClNO/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)12-9(13)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPQQSNUTBWFFLB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
N-(2,6-Dimethylphenyl)chloroacetamide (2-chloro-2′,6′-acetoxylidide) is nonsteroidal antinflammatory drug.
Alkalmazás
N-(2,6-Dimethylphenyl)chloroacetamide (2-chloro-2′,6′-acetoxylidide) was used in simultaneous determination of the enantiomers of tocainide in blood plasma by gas-liquid chromatography with electron-capture detection.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A J Sedman et al.
Journal of chromatography, 306, 155-164 (1984-03-09)
Tocainide is a new experimental antiarrhythmic agent used clinically as the racemic mixture of two enantiomers. Since the optical isomers may differ in their efficacy and toxicity, we have initiated studies on the stereoselective disposition of tocainide. For this purpose
Application of molecular topology to the search of novel NSAIDs: experimental validation of activity.
Galvez-Llompart M, et al.
Letters in Drug Design & Discovery, 7(6), 438-445 (2010)