PHR1673
Lidocaine Related Compound H
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
N-(2,6-Dimethylphenyl)chloroacetamide, n-(2,6-Dimethylphenyl)chloroacetamide, 1-Chloroacetylamino-2,6-dimethylbenzene, 2-Chloro-2′,6′-acetoxylidide, 2-Chloro-2′,6′-dimethylacetanilide, 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-chloroacetamide, N-(2,6-Xylyl)chloroacetamide, N-Chloroacetyl-2,6-dimethylaniline, Chloroacetamido-2,6-xylidine
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1366080
API-család
lidocaine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 100 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
150-151 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Cc1cccc(C)c1NC(=O)CCl
InChI
1S/C10H12ClNO/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)12-9(13)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPQQSNUTBWFFLB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Lidocaine Related Compound H is one of the impurities of the local anesthetic lidocaine found in bulk powder and dosage forms.
Alkalmazás
- Simultaneous estimation of lidocaine hydrochloride, tribenoside, and their related compounds in pharmaceutical formulations by high-performance liquid chromatography (HPLC) combined with a UV/Vis detector
- Multi-analysis of dexpanthenol, lidocaine hydrochloride, mepyramine maleate, and their related impurities in their combined dosage forms by high-performance liquid chromatography (HPLC)-diode array detection
- Development of an HPLC method for the estimation of three active pharmaceutical ingredients along with their impurities in a semi-solid topical formulation
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?