Merck
132179
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylaniline
98%
Szinonimák:
Mesidine
Méret kiválasztása
25 ML
13 500,00 Ft
100 ML
21 500,00 Ft
13 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 ML
13 500,00 Ft
100 ML
21 500,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3C6H2NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
135.21
Beilstein:
636559
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
13 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.551 (lit.)
bp
108-110 °C/11 mmHg (lit.)
233 °C (lit.)
sűrűség
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)c(N)c(C)c1
InChI
1S/C9H13N/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5H,10H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWVPRPSXBZNOHS-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
  • Synthesis and crystal structures of N,2,4,6-tetra-methyl-anilinium tri-fluoro-methane-sulfonate and N-iso-propyl-idene-N,2,4,6-tetra-methyl-anilinium tri-fluoro-methane-sulfonate.: This study presents the synthesis and structural analysis of two compounds derived from 2,4,6-Trimethylaniline, contributing to understanding its role in organic synthesis and crystal engineering (Stewart et al., 2024).
  • Analysis of aromatic amines in human urine using comprehensive multi-dimensional gas chromatography-mass spectrometry (GCxGC-MS).: This paper explores advanced analytical techniques for detecting aromatic amines, including 2,4,6-Trimethylaniline, demonstrating its relevance in environmental and biological studies (Lorenzo-Parodi et al., 2024).
  • Efficient Rhodium-Catalyzed Multicomponent Reaction for the Synthesis of Novel Propargylamines.: This research highlights the use of 2,4,6-Trimethylaniline in developing new catalytic methods, showcasing its importance in pharmaceutical intermediate synthesis (Rubio-Pérez et al., 2015).
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
204.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
96 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Salma Shirin et al.
Environmental science & technology, 45(24), 10369-10377 (2011-11-05)
Sulfonated anthracenedione dyes are medium priority organic compounds targeted for environmental assessment under the Government of Canada's Chemical Management Plan (CMP). Since organic compounds undergo transformations in environmental matrices, understanding these transformations is critical for a proper assessment of their
Ariadna Garza-Ortiz et al.
Inorganic chemistry, 47(15), 6964-6973 (2008-07-03)
The synthetic, spectroscopic, structural, and biological studies of a bis(arylimino)pyridine Ru(III) chloride compound containing the ligand, 2,6-bis(2,4,6-trimethylphenyliminomethyl)pyridine are reported. The bis(arylimino)pyridine ligand, with three donor nitrogen atoms, was synthesized by condensation of 2,6-pyridinedicarboxaldehyde with 2,4,6-trimethylaniline. The Ru(III) complex, with formula
Inder Pal Singh Kapoor et al.
Journal of hazardous materials, 173(1-3), 173-180 (2009-09-08)
Nitrate and perchlorate salts of 2,4,6-trimethylaniline have been prepared and characterized by X-ray crystallography and gravimetric analyses. Their thermal decomposition has been studied by TG, TG-DSC and ignition/explosion delays. It has been observed that proton transfer from substituted anilinium ion
L Alvarez-Rodriguez et al.
Journal of AOAC International, 82(4), 937-947 (1999-08-13)
A flow-injection (FI) spectrophotometric system is proposed for the determination of phenols and carbamates. In the FI manifolds, the solutions of phenols or carbamates (the latter after hydrolysis with NaOH) were injected into a diazonium ion carrier stream at pH
Mario Thevis et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 14(6), 658-670 (2003-06-05)
The diuretic agents bumetanide, xipamide, indapamide, and related compounds were investigated in order to determine the effect of different ionization sites on their collisionally activated dissociation and the corresponding fragmentation pathways. Therefore, analytes were selectively alkylated, and structural analogues as
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?