Fontos dokumentumok
102253
2,5-Dimethylaniline
99%
Szinonimák:
2,5-Xylidine, 2-Amino-1,4-dimethylbenzene, 2-Amino-p-xylene
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.559 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
mp
11.5 °C (lit.)
sűrűség
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(C)c(N)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VOWZNBNDMFLQGM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
204.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
96 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?