Fontos dokumentumok
36766
2,6-Dimethylaniline
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
2,6-Xylidine, 2-Amino-1,3-dimethylbenzene, 2-Amino-m-xylene
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
PESTANAL®
Teszt
~99%
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.560 (lit.)
bp
214 °C/739 mmHg (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
sűrűség
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Cc1cccc(C)c1N
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UFFBMTHBGFGIHF-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - closed cup