Fontos dokumentumok
8.08671
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylaniline
for synthesis
Szinonimák:
2,6-Dimethylaniline, vic.-m-Xylidine
About This Item
Lineáris képlet:
2,6-(CH3)2C6H3NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
121.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
201-758-7
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.2 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
490 °C
hatékonyság
1290 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
1.3-6.9 % (v/v)
pH
12.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
216 °C/1013 hPa
mp
10-12 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 92 °C
oldhatóság
13 g/L
sűrűség
0.98 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UFFBMTHBGFGIHF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2,6-Dimethylaniline for synthesis. CAS 87-62-7, chemical formula 2,6-(CH₃)₂C₆H₃NH₂.
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.978 - 0.981
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - closed cup