Fontos dokumentumok
137863
3,5-Dimethylaniline
98%
Szinonimák:
1-Amino-3,5-dimethylbenzene, 3,5-Xylidine, 5-Amino-m-xylene
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.557 (lit.)
bp
104-105 °C/14 mmHg (lit.)
mp
7-9 °C
sűrűség
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)cc(N)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h3-5H,9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MKARNSWMMBGSHX-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
215.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
101.7 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?