Merck
Y0001575
Bupivacaine impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
2,6-Dimethylaniline, 2,6-Xylidine, 2-Amino-1,3-dimethylbenzene, 2-Amino-m-xylene
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C6H3NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
121.18
Beilstein:
636332
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
API-család
bupivacaine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
törésmutató
n20/D 1.560 (lit.)
bp
214 °C/739 mmHg (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
sűrűség
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1cccc(C)c1N
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UFFBMTHBGFGIHF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Bupivacaine impurity F EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Figyelmeztetés
Warning
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
2,6-Dimethylaniline (2,6-xylidine).
IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, 57, 323-335 (1993-01-01)
Mai Shimizu et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 42(7), 1103-1109 (2014-04-23)
Esterases catalyze the hydrolysis of therapeutic drugs containing esters or amides in their structures. Human carboxylesterase (CES) and arylacetamide deacetylase (AADAC) are the major enzymes that catalyze the hydrolysis of drugs in the liver. Characterization of the enzyme(s) responsible for