Merck
B78106
Sigma-Aldrich
1-Bromopropane
99%
Szinonimák:
Propyl bromide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.99
Beilstein:
505936
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
gőzsűrűség
4.3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
146 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
914 °F
törésmutató
n20/D 1.434 (lit.)
bp
71 °C (lit.)
mp
−110 °C (lit.)
sűrűség
1.354 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCBr
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CYNYIHKIEHGYOZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1-Bromopropane is used as a component of various models of binary mixtures, prepared to study their properties such as viscosity and refractive index.
It can be used as an alkylating reagent:
  • For the functionalization of seleno-substituted imidazo[1,2-α]pyridine derivatives.
  • For the synthesis of 1,4-dihydroxy-2-propoxy anthraquinone derivatives.
It can also be used as a reactant:
  • For the synthesis of Berberine-benzimidazole derivatives.
  • For the synthesis of alkyl aryl ketones via carbonylative Barbier-Negishi coupling with aryl iodides.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
76.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
24.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Design, synthesis and biological evaluation of berberine-benzimidazole hybrids as new type of potentially DNA-targeting antimicrobial agents.
Jeyakkumar P, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 122(11), 205-215 (2016)
Sahabudeen Sheik Mohideen et al.
Toxicology, 285(1-2), 67-71 (2011-04-30)
1-Bromopropane (1-BP) has been used as an alternative to ozone-depleting solvents. Previous studies showed that 1-BP is neurotoxic in animals and humans. In humans, exposure to 1-BP caused various neurological and neurobehavioral symptoms or signs including depressive or irritated mood.
Nickel-catalyzed C (sp2)-H selenation of imidazo [1, 2-?] pyridines with arylboronic acids or alkyl reagents using selenium powder.
Zhu J, et al.
Tetrahedron, 74(45), 6569-6576 (2018)
Viscosity of pure organic liquids and binary liquid mixtures (2009)
Makoto Samukawa et al.
Archives of internal medicine, 172(16), 1257-1260 (2012-08-16)
Health hazard alerts to 1-bromopropane, an alternative to ozone layer-damaging organic solvents, have been issued by some countries. Herein, we report a new case of 1-bromopropane-induced neurotoxicity. A 43-year-old male industrial worker developed muscle weakness, pain, numbness, and gait disturbance.