Fontos dokumentumok
B68240
1-Bromohexane
98%
Szinonimák:
Hexyl bromide
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.7 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<10 mmHg ( 20 °C)
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.448 (lit.)
bp
154-158 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
sűrűség
1.176 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCBr
InChI
1S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MNDIARAMWBIKFW-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
134.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
57 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?