Merck
B78114
Sigma-Aldrich
2-Bromopropane
99%
Szinonimák:
Isopropyl bromide
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.99
Beilstein:
741852
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.425 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
−89 °C (lit.)
sűrűség
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)Br
InChI
1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NAMYKGVDVNBCFQ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
2-Bromopropane is a general reagent used to introduce isopropyl group as in the case of the synthesis of various Buchwald ligands. It can also be used as a starting material in the total synthesis of lamellarin D, lamellarin H, ningalin B and (±)-dichroanal.
Piktogramok
FlameHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
66.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
19 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
An extremely active catalyst for the Negishi cross-coupling reaction.
Milne J E and Buchwald S L
Journal of the American Chemical Society, 126(40), 13028-13032 (2004)
Efficient route to 4a-methyltetrahydrofluorenes: a total synthesis of (?)-dichroanal B via intramolecular Heck reaction.
Planas L, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 71(7), 2896-2898 (2006)
Total synthesis of lamellarins D, H, and R and ningalin B.
Li Q, et al.
Organic Letters, 13(2), 312-315 (2010)
The selective reaction of aryl halides with KOH: synthesis of phenols, aromatic ethers, and benzofurans.
Anderson K W, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(33), 10694-10695 (2006)
Katsumi Ohtani et al.
Industrial health, 42(2), 219-225 (2004-05-07)
Reproductive toxicity of 2-bromopropane (2BP), a substitute for ozone layer-depleting chloro-fluorocarbon, was found among the workers in an electronics factory in Korea in 1995. Furthermore the importance of testicular toxicity has been realized since the problem of endocrine disruptors arose