Fontos dokumentumok
I7780
Iodoethane
contains copper as stabilizer, ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
Ethyl iodide
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.38 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
100 mmHg ( 18 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
tartalmaz
copper as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.513 (lit.)
bp
69-73 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
sűrűség
1.940 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCI
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
127.4 °F - closed cup - (External MSDS)
Lobbanási pont (C)
53 °C - closed cup - (External MSDS)
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?