Fontos dokumentumok
493341
1-Propanol-1-13C
99 atom % 13C
Szinonimák:
Propyl alcohol-1-13C
Összes fotó(1)
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH213CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
61.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Javasolt termékek
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
bp
97 °C (lit.)
mp
−127 °C (lit.)
sűrűség
0.804 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
CC[13CH2]O
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BDERNNFJNOPAEC-LBPDFUHNSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
71.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
22 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?