Fontos dokumentumok
124052
Bromoethane
reagent grade, 98%
Szinonimák:
Ethyl bromide
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
~3.75 (vs air)
gőznyomás
25.32 psi ( 55 °C)
7.54 psi ( 20 °C)
Teszt
98%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
952 °F
robbanási határérték
11.25 %
törésmutató
n20/D 1.425 (lit.)
bp
37-40 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
sűrűség
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
bromo
SMILES string
CCBr
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RDHPKYGYEGBMSE-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-9.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-23 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?