Merck
156582
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-methylpropane
99%
Szinonimák:
Isobutyl bromide
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
137.02
Beilstein:
1730915
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.435 (lit.)
bp
90-92 °C (lit.)
sűrűség
1.26 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
bromo
SMILES string
CC(C)CBr
InChI
1S/C4H9Br/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HLVFKOKELQSXIQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Isobutyl bromide has been used in a reaction with 1-ethylimidazole in a 140 °C oil bath to yield 97% 1-ethyl-1,3-isobutylimidazolium bromide.
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
64.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
18 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Efficient synthesis of 1-alkyl (aralkyl)-3-methyl (ethyl) imidazolium halides: precursors for room-temperature ionic liquids
Dzyuba SV and Bartsch RA
Journal of Heterocyclic Chemistry, 38(1)265-268, 265-268 (2001)