Fontos dokumentumok
8.01602
Sigma-Aldrich
1-Bromobutane
for synthesis
Szinonimák:
1-Bromobutane, Butyl bromide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H9Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
137.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
EC index szám:
203-691-9
NACRES:
NA.22
gőznyomás
52 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
265 °C
hatékonyság
2761 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
2.6-6.6 % (v/v)
mp
-112 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 18.3 °C
oldhatóság
0.6 g/L
sűrűség
1.27 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
BrCCCC
InChI
1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.271 - 1.276
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Liver, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
50.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
10 °C - closed cup