Fontos dokumentumok
8.18841
Sigma-Aldrich
1-Chlorpropane
for synthesis
Szinonimák:
1-Chlorpropane, Propyl chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H7Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
78.54
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
EC index szám:
208-749-7
NACRES:
NA.22
gőznyomás
373 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
520 °C
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
2.6-11.1 % (v/v)
mp
-122 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point -18 °C
sűrűség
0.89 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H7Cl/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SNMVRZFUUCLYTO-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98,0 Area %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0,889 - 0,893
Identity (IR): conforms
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-0.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-18 °C - closed cup