Merck
B22003
Sigma-Aldrich
2-Benzylaminoethanol
95%
Szinonimák:
N-Benzylethanolamine
Méret kiválasztása
100 G
14 100,00 Ft
500 G
47 700,00 Ft
14 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 G
14 100,00 Ft
500 G
47 700,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH2NHCH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.21
Beilstein:
775164
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
14 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.543 (lit.)
bp
153-156 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCNCc1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO/c11-7-6-10-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11H,6-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XNIOWJUQPMKCIJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
266.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
130 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Determination of formaldehyde in air as an oxazolidine derivative by capillary gas chromatography.
E R Kennedy et al.
Analytical chemistry, 54(11), 1739-1742 (1982-09-01)