Merck
471453
Sigma-Aldrich
2-Dimethylaminoethanol
≥99.5%
Szinonimák:
N,N-Dimethyl-2-hydroxyethylamine, N,N-Dimethylethanolamine, Jeffcat DMEA
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2NCH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
89.14
Beilstein:
1209235
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőznyomás
100 mmHg ( 55 °C)
6.12 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.5%
törésmutató
n20/D 1.4294 (lit.)
bp
134-136 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble
sűrűség
0.886 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
SMILES string
CN(C)CCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-5(2)3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UEEJHVSXFDXPFK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Dimethylaminoethanol (deanol, DMAE) is a precursor of acetylcholine. Microwave spectral studies on DMAE have reported the following values; the rotational constants (MHz) A = 5814.0(2), B = 2214.54(2), and C = 2037.96(2) and a dipole moment of 2.56 D, with a, b, and c components (D) of 2.27(2), 0.3(1), and 1.16(5), respectively.
Alkalmazás
2-Dimethylaminoethanol (deanol, DMAE) may be employed as a ligand in the copper-catalyzed amination of aryl bromides and iodides.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
104.0 °F - Seta closed cup
Lobbanási pont (C)
40 °C - Seta closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Copper-catalyzed aryl amination in aqueous media with 2-dimethylaminoethanol ligand.
Lu Z and Twieg RJ.
Tetrahedron Letters, 46(17), 2997-3001 (2005)
Split face study on the cutaneous tensile effect of 2-dimethylaminoethanol (deanol) gel.
Uhoda I, et al.
Skin Research and Technology, 8(3), 164-167 (2002)
Occurrence and quantitative determination of 2-dimethylaminoethanol in animal tissue extracts.
C G HONEGGER et al.
Nature, 184(Suppl 8), 550-552 (1959-08-15)
Microwave spectrum and hydrogen bonding in 2-dimethylaminoethanol.
Penn RE and Birkenmeier JA
Journal of Molecular Spectroscopy, 62(3), 416-422 (1976)
Ivani Aparecida Soares de Andrade Batista et al.
Journal of AOAC International, 91(6), 1303-1308 (2009-02-11)
A nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopic method was validated for the quantitative determination of dimethylaminoethanol (DMAE) in cosmetic formulations. The linearity in the range from 0.5000 to 1.5000 g (DMAE salt/mass maleic acid) presents a correlation coefficient > 0.99 for