Fontos dokumentumok
250910
2-Ethoxyphenol
98%
Szinonimák:
Guaethol, Pyrocatechol monoethyl ether
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.529 (lit.)
bp
216-217 °C (lit.)
mp
20-25 °C (lit.)
sűrűség
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOc1ccccc1O
InChI
1S/C8H10O2/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6,9H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MOEFFSWKSMRFRQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?