Merck
415308
Sigma-Aldrich
1-Ethylpiperazine
98%
Szinonimák:
N-Ethylpiperazine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H14N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.19
Beilstein:
102971
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.469 (lit.)
bp
157 °C (lit.)
sűrűség
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN1CCNCC1
InChI
1S/C6H14N2/c1-2-8-5-3-7-4-6-8/h7H,2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WGCYRFWNGRMRJA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1-Ethylpiperazine may be used in the preparation of 2-(2-methoxy-5-((4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl)phenyl)-1H-benzo[d]imidazole hydrochloride and 2-(5-((4-ethylpiperazin-1-yl)sulfonyl)-2-methoxyphenyl)-1H-benzo[d]imidazole hydrochloride.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
109.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
43 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
pKa Values of Some Piperazines at (298, 303, 313, and 323)K.
Khalili F, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 54(10), 2914-2917 (2009)
Amjad M Qandil
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 5(5), 460-468 (2012-01-01)
A group of benzimidazole analogs of sildenafil, 3-benzimidazolyl-4-methoxy-phenylsulfonylpiperazines 2-4 and 3-benzimidazolyl-4-methoxy-N,N-dimethyl- benzenesulfonamide (5), were efficiently synthesized. Compounds 2-5 were characterized by NMR and MS and contrary to the reported mass spectra of sildenafil, the spectra of the piperazine-containing compounds 2-4
Surajit Maity et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 12(23), 6150-6156 (2010-04-14)
The structures of the binary complexes between phenylacetylene and several tertiary amines viz., triethylamine, 1-ethylpiperidine, 1-ethylpiperazine, 1-azabicyclo[2.2.2]octane, and 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane were inferred using infrared-optical double resonance spectroscopy. The IR spectra in the acetylenic C-H stretching region clearly rule out the formation