Merck
C62603
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-pentanone
technical grade, 85%
Szinonimák:
Methyl 3-chloropropyl ketone
About This Item
Lineáris képlet:
Cl(CH2)3COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
120.58
Beilstein:
1098490
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
85%
form
liquid
szennyeződések
1-2% water
törésmutató
n20/D 1.438 (lit.)
bp
71-72 °C/20 mmHg (lit.)
sűrűség
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)CCCCl
InChI
1S/C5H9ClO/c1-5(7)3-2-4-6/h2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XVRIEWDDMODMGA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
152.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
67 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)