Fontos dokumentumok
471445
2-(Methylamino)ethanol
≥98%
Szinonimák:
N-Methylethanolamine
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.5 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥98%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
662 °F
robbanási határérték
19.8 %
törésmutató
n20/D 1.439 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
sűrűség
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
SMILES string
CNCCO
InChI
1S/C3H9NO/c1-4-2-3-5/h4-5H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OPKOKAMJFNKNAS-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Kidney,Testes,Liver,spleen,ovary, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
168.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
76 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?