Merck
471496
Sigma-Aldrich
2-(Butylamino)ethanol
≥98%
Szinonimák:
N-Butyl-2-hydroxyethylamine, N-Butylethanolamine
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3NHCH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
117.19
Beilstein:
1732522
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥98%
Minőségi szint
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.444 (lit.)
bp
198-200 °C (lit.)
sűrűség
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
SMILES string
CCCCNCCO
InChI
1S/C6H15NO/c1-2-3-4-7-5-6-8/h7-8H,2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LJDSTRZHPWMDPG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-(Butylamino)ethanol is a secondary amine having a -OH group.
Alkalmazás
2-(Butylamino)ethanol (N-Butylethanolamine) may be employed for the synthesis of 4-alkylamino-2,5,6-trimethyl -7-(2,4,6-trimethylphenyl)pyrrolo[2,3-d]pyrimidines and N-butyl-N-(2-nitroxyethyl)nitramine (BuNENA).
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
185.0 °F
Lobbanási pont (C)
85 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Sitzmann.
Sitzmann ME, et al.
Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 31(2), 124-130 (2006)
M Sandin et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 34(3), 491-493 (1990-03-01)
The antimicrobial effects of diethanolamine, dimethylamino-methyl-propanol, and butylethanolamine are greatly enhanced at high pH. Their antimicrobial activities are closely correlated with their uncharged forms, indicating that diffusion through cell membrane(s) is rate limiting for the antimicrobial action. Since these compounds
Ling-Wei Hsin et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 10(1), 175-183 (2001-12-12)
A series of compounds related to N-butyl-N-ethyl[2,5,6-trimethyl-7-(2,4,6-trimethylphenyl)pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl]amine (1, antalarmin) have been prepared and evaluated for their CRHR1 binding affinity as the initial step in the development of selective high affinity hydrophilic nonpeptide corticotropin-releasing hormone type 1 receptor (CRHR1) antagonists. Calculated