Fontos dokumentumok
178330
4-Amino-1-butanol
98%
Szinonimák:
4-Hydroxybutylamine
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D ~1.462 (lit.)
bp
206 °C (lit.)
mp
16-18 °C (lit.)
sűrűség
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
SMILES string
NCCCCO
InChI
1S/C4H11NO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BLFRQYKZFKYQLO-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- As a linker in the synthesis of highly branched poly(β-amino esters)(HPAEs) for gene delivery.
- As a side chain to modulate antimicrobial and hemolytic activities of copolymers.
- In the total synthesis of (+)-fawcettimine,(+)-fawcettidine, and (−)-lycojapodine A.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
219.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
104 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?