Merck
471461
Sigma-Aldrich
2-(Ethylamino)ethanol
≥98%
Szinonimák:
N-Ethylethanolamine
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5NHCH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
89.14
Beilstein:
635671
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.441 (lit.)
bp
169-170 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
sűrűség
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
SMILES string
CCNCCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-5-3-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MIJDSYMOBYNHOT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
172.4 °F
Lobbanási pont (C)
78 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Corrosion Inhibition of a Carbon Steel by 2-Ethylamino-Ethanol in Aerated 3% NaCI Solutions-Effect of pH.
BUI N and Dabosi F.
Corrosion (Houston, TX, United States), 35(9), 392-397 (1979)
Bis [2-(ethylamino) ethanol-2N, O] bis (saccharinato-N) cadmium (II).
Yilmaz VT and Kazak C.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(12), m2947-m2947 (2007)
Surface tension of aqueous binary mixtures of 2-(methylamino) ethanol and 2-(ethylamino) ethanol and aqueous ternary mixtures of these amines with triethanolamine or N-methyldiethanolamine from (293.15 to 323.15) K.
Alvarez E, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 53(1), 318-321 (2007)
Minhui He et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 34(3), 341-347 (2018-03-13)
The ability to directly detect alkaline phosphatase (ALP) activity in undiluted serum samples is of great importance for clinical diagnosis. In this work, we report the use of the distinctive metal-to-ligand charge-transfer (MLCT) absorption properties of the Cu(BCA)2+ (BCA =