Merck
B65551
Sigma-Aldrich
1-Bromododecane
97%
Szinonimák:
Dodecyl bromide, Lauryl bromide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)11Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
249.23
Beilstein:
506159
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
8.6 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.458 (lit.)
bp
134-135 °C/6 mmHg (lit.)
mp
−11-−9 °C (lit.)
sűrűség
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C12H25Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PBLNBZIONSLZBU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1-Bromododecane can be used for modifying the solubility and processability by alkylation. Some of the reported applications include:
  • Improving the solubility of rigid polycyclic aromatic hydrocarbons used in organic electronics to ease the solution processability.
  • Inducing hydrophobicity ethoxylated urethanes and polyurethanes.
  • Increasing lipophilicity of molecules for biological applications.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F
Lobbanási pont (C)
110 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Amphiphilic Indole Derivatives as Antimycobacterial Agents: Structure?Activity Relationships and Membrane Targeting Properties.
Yang T, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 60(7), 2745-2763 (2017)
Influence of substituted structure of Percec-type mini-dendritic end groups on aggregation and rheology of hydrophobically modified ethoxylated urethanes (HEURs) in aqueous solution.
Du Z, et al.
Polymer, 135, 131-141 (2018)
Surface hydrophobic modification of polyurethanes by diaryl carbene chemistry: Synthesis and characterization.
Yang P, et al.
Applied Surface Science, 435, 346-351 (2018)
Solution-processable 2,1,3-benzothiadiazole containing compound based on the novel 1-dodecyl-6-dodecoxynaphthyridine-2-one unit for organic field-effect transistors.
Cameron J, et al.
Organic Electronics, 49, 400-405 (2017)
Synthesis and Properties of New N?Heteroheptacenes for Solution?Based Organic Field Effect Transistors.
Zhou F, et al.
Chemistry?A European Journal , 23(51), 12542-12549 (2017)