Fontos dokumentumok
B10102
Benzo[e]pyrene
98%
Szinonimák:
1,2-Benzpyrene, 4,5-Benzpyrene
Teszt
98%
form
crystals
mp
177-180 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc2c(c1)c3cccc4ccc5cccc2c5c34
InChI
1S/C20H12/c1-2-8-16-15(7-1)17-9-3-5-13-11-12-14-6-4-10-18(16)20(14)19(13)17/h1-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TXVHTIQJNYSSKO-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?