Fontos dokumentumok
769215
Chrysene
Szinonimák:
1,2-Benzophenanthrene, Phenacene, Benzo[a]phenanthrene
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
Minőségi szint
bp
448 °C (lit.)
mp
252-254 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc2c(c1)ccc3c4ccccc4ccc23
InChI
1S/C18H12/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-18-16-8-4-2-6-14(16)10-12-17(15)18/h1-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WDECIBYCCFPHNR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Chrysene-based tetracarboxy-substituted bis[5]helicenes via double Perkin reactions followed by Pd-catalyzed cyclizations.
- Chrysene-based azahelicene derivatives are applicable in Perovskite solar cells.
- 3,6,9,12-tetrakis(4-tert-butylphenyl)chrysene applicable as a blue emitter for OLEDs.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?