Merck
36962
Supelco
Benzo[e]pyrene solution
100 μg/mL in cyclohexane, analytical standard
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H12
CAS-szám:
Molekulatömeg:
252.31
Beilstein:
1911334
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
100 μg/mL in cyclohexane
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
c1ccc2c(c1)c3cccc4ccc5cccc2c5c34
InChI
1S/C20H12/c1-2-8-16-15(7-1)17-9-3-5-13-11-12-14-6-4-10-18(16)20(14)19(13)17/h1-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TXVHTIQJNYSSKO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-0.4 °F
Lobbanási pont (C)
-18 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Iva Šimić et al.
Journal of chromatography. A, 1633, 461599-461599 (2020-10-23)
A method based on solid phase extraction (SPE), gas chromatography tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) and gas chromatography with electron capture detector (GC-ECD) was developed for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and polychlorinated biphenyls (PCBs) in atmospheric deposition samples.