Merck
C84801
Sigma-Aldrich
Coronene
97%
Szinonimák:
Superbenzene, [6]Circulene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H12
CAS-szám:
Molekulatömeg:
300.35
Beilstein:
658468
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
powder
bp
525 °C (lit.)
mp
428 °C (lit.)
SMILES string
c1cc2ccc3ccc4ccc5ccc6ccc1c7c2c3c4c5c67
InChI
1S/C24H12/c1-2-14-5-6-16-9-11-18-12-10-17-8-7-15-4-3-13(1)19-20(14)22(16)24(18)23(17)21(15)19/h1-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VPUGDVKSAQVFFS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Coronene can be used
  • To synthesize active materials for organic photovoltaic and optoelectronic applications.
  • As ′nucleation seed′ to synthesize graphene by vapor deposition at low temperatures.
  • To build novel polycyclic aromatic molecular frameworks and architectures.
Incorporation of coronene as ′Carbon Dot′ for bioimaging applications has been reported.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Luminescent Carbon Dot Mimics Assembled on DNA.
Chan KM et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(37), 13147-13155 (2017)
Persulfurated Coronene: A New Generation of ?Sulflower?.
Dong R, et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(6), 2168-2171 (2017)
Continuous graphene films synthesized at low temperatures by introducing coronene as nucleation seeds.
Wu T, et al.
Nanoscale, 5(12), 5456-5461 (2013)
Porphyrins fused with unactivated polycyclic aromatic hydrocarbons.
Diev VV, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 77(1), 143-159 (2011)
Perchlorocoronene: a novel host precursor.
Baird T, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, (22), 1471-1473 (1988)