Fontos dokumentumok
48491
Benzo[ghi]perylene
analytical standard
Szinonimák:
1,12-Benzoperylene
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 25 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
>500 °C (lit.)
mp
277-279 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
c1cc2ccc3ccc4ccc5cccc6c(c1)c2c3c4c56
InChI
1S/C22H12/c1-3-13-7-9-15-11-12-16-10-8-14-4-2-6-18-17(5-1)19(13)21(15)22(16)20(14)18/h1-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GYFAGKUZYNFMBN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
This application note describes the fast and efficient separation of the EU’s list of 15 + 1 polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) using Ascentis® Express PAH HPLC column.