Fontos dokumentumok
BCR272
Coronene
BCR®, certified reference material
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
gyártó/kereskedő neve
JRC
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
525 °C (lit.)
mp
428 °C (lit.)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
c1cc2ccc3ccc4ccc5ccc6ccc1c7c2c3c4c5c67
InChI
1S/C24H12/c1-2-14-5-6-16-9-11-18-12-10-17-8-7-15-4-3-13(1)19-20(14)22(16)24(18)23(17)21(15)19/h1-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VPUGDVKSAQVFFS-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
BCR272
WGK
WGK 3