Merck
442475
Supelco
Benzo[e]pyrene
analytical standard
Szinonimák:
1,2-Benzpyrene, 4,5-Benzpyrene
Méret kiválasztása
25 MG
66 400,00 Ft
66 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 MG
66 400,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H12
CAS-szám:
Molekulatömeg:
252.31
Beilstein:
1911334
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
66 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
analytical standard
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 25 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
177-180 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
c1ccc2c(c1)c3cccc4ccc5cccc2c5c34
InChI
1S/C20H12/c1-2-8-16-15(7-1)17-9-3-5-13-11-12-14-6-4-10-18(16)20(14)19(13)17/h1-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TXVHTIQJNYSSKO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Benzo[e]pyrene is a pentacyclic aromatic hydrocarbon contaminant.[1][2] It is a structural isomer of the potent carcinogen benzo[a]pyrene.[1]
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Photochemical transformations of benzo [e] pyrene in solution and adsorbed on silica gel and alumina surfaces
Fioressi S and Arce R
Environmental Science & Technology, 39, 3646-3655 (2005)
Formation of sulfate and glucoside conjugates of benzo [e] pyrene by Cunninghamella elegans
Pothuluri.V.J, et al.
Applied Microbiology and Biotechnology, 45, 677-683 (1996)
Saffar Mansoor et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 51(5), 2601-2607 (2009-12-05)
To study the inhibitory effects of some agents or drugs (inhibitors) on benzo(e)pyrene (B(e)P)-induced cell death and apoptosis on human retinal pigment epithelial (ARPE-19) cells in vitro. ARPE-19 cells were pretreated with varying concentrations of different classes of inhibitors (calpain
J A Gibbons et al.
Chemico-biological interactions, 83(3), 203-220 (1992-08-28)
The objective of this study was to examine the potential for a specific ligand of carcinogen binding protein (CBP) to induce changes in the overall character of hepatic microsomal cytochromes P-450 (P450) and to compare potential changes with those induced
D F Lewis et al.
Toxicology letters, 71(3), 235-243 (1994-05-01)
The present studies were undertaken to provide a rationale for the observation that benzo(a)pyrene and 2-acetylaminofluorene induce the hepatic CYP1A1 protein, whereas their non-carcinogenic isomers benzo(e)pyrene and 4-acetylaminofluorene are, at best, relatively very weak inducers. Using amino acid sequence alignment