Fontos dokumentumok
B2209
Benz[a]anthracene
99%
Szinonimák:
1,2-Benzanthracene, Tetraphene
Teszt
99%
Forma
powder
bp
437.6 °C (lit.)
mp
157-159 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc2cc3c(ccc4ccccc34)cc2c1
InChI
1S/C18H12/c1-2-7-15-12-18-16(11-14(15)6-1)10-9-13-5-3-4-8-17(13)18/h1-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DXBHBZVCASKNBY-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?