Fontos dokumentumok
394475
Perylene
sublimed grade, ≥99.5%
Szinonimák:
Dibenz[de,kl]anthracene
About This Item
Javasolt termékek
grade
sublimed grade
Minőségi szint
Teszt
≥99.5%
Forma
solid
veszteség
0.5 wt. % loss on heating, 232°C (TGA)
mp
276-279 °C (lit.)
λmax
436 nm
fluoreszcencia
λem 447 nm in THF
Keringési energia
HOMO 5.3 eV
LUMO 2.3 eV
OLED (szerves fénykibocsátó dióda) eszköz teljesítménye
ITO/NPD/ADN:Perylene/Alq3/Mg:Ag
SMILES string
c1cc2cccc3c4cccc5cccc(c(c1)c23)c45
InChI
1S/C20H12/c1-5-13-6-2-11-17-18-12-4-8-14-7-3-10-16(20(14)18)15(9-1)19(13)17/h1-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSHWQDPOILHKBI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Functionalized imidazolium cations with thioether, urea, or thiourea derivatized side chains act as metal-ligating moieties, whereas the PF6– anions provide the desired water immiscibility.
Sublimed materials for organic electronic devices such of OFETs and OTFTs allow the achievement of better electronic properties, and may help increase a device’s lifetime.
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.