Fontos dokumentumok
49156
Supelco
EPA TCL PAH Mix
certified reference material, in acetonitrile: methanol (9:1) (varied)
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 8310,IP-7,550.1,551.1,TO-13,TCL
NIOSH 5506,5515
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type calibration
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
in acetonitrile: methanol (9:1) (varied)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Analit
Leírás
    Acenaphthene 1000 μg/mL
    Acenaphthylene 500 μg/mL
    Anthracene 20 μg/mL
    Benz[a]anthracene 50 μg/mL
    Benzo[b]fluoranthene 20 μg/mL
    Benzo[k]fluoranthene 20 μg/mL
    Benzo[ghi]perylene 80 μg/mL
    Benzo[a]pyrene 50 μg/mL
    Chrysene 50 μg/mL
    Dibenz[a,h]anthracene 200 μg/mL
    Fluoranthene 50 μg/mL
    Fluorene 100 μg/mL
    Indeno[1,2,3-cd]pyrene 50 μg/mL
    Naphthalene 500 μg/mL
    Phenanthrene 40 μg/mL
    Pyrene 100 μg/mL
    Összes mutatása (16)
Figyelmeztetés
Danger
Lobbanási pont (F)
closed cup
Lobbanási pont (C)
closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Protocols
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.