Fontos dokumentumok
275336
Benzo[b]fluoranthene
98%
Szinonimák:
2,3-Benzfluoranthene, 3,4-Benz[e]acephenanthrylene, 3,4-Benzfluoranthene, 3,4-Benzofluoranthene, Benz[e]acephenanthrylene, Benzo[e]fluoranthene, NSC 89265
Teszt
98%
Forma
solid
mp
163-165 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc-2c(c1)-c3cccc4c3c-2cc5ccccc45
InChI
1S/C20H12/c1-2-7-14-13(6-1)12-19-16-9-4-3-8-15(16)18-11-5-10-17(14)20(18)19/h1-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FTOVXSOBNPWTSH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Benz[e]acephenanthrylene is a polycyclic aromatic hydrocarbon composed of a central 5-membered ring surrounded by four benzene rings.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?