Fontos dokumentumok
69025
1-Methylpyrene
suitable for fluorescence, ≥97.0% (GC)
Teszt
≥97.0% (GC)
form
solid
mp
72-74 °C (lit.)
oldhatóság
DMSO: soluble
acetonitrile: soluble
chloroform: soluble
fluoreszcencia
λex 340 nm; λem 486 nm in chloroform
λex 346 nm; λem 378 nm in DMSO
alkalmasság
suitable for fluorescence
SMILES string
Cc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C17H12/c1-11-5-6-14-8-7-12-3-2-4-13-9-10-15(11)17(14)16(12)13/h2-10H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KBSPJIWZDWBDGM-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.